Allylcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
122793-100G
122793-5G
SIAL122793-100GEA
339
EUR
SIAL122793-100G
SIAL122793-5G
Allylcyanid, Sigma-Aldrich®
Allylcyanid
Formel:
C₄H₅N Molecular Weight: 67,09 g/mol |
MDL:
MFCD00001962 CAS-Nummer: 109-75-1 EINECS: 203-701-1 UN: 1992 ADR: 3,III |