1,4-Butandioldiglycidylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Araldite RD-2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
124192-100G
124192-500G
SIAL124192-100GEA
128
EUR
SIAL124192-100G
SIAL124192-500G
1,4-Butandioldiglycidylether, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandioldiglycidylether
Formel:
C₁₀H₁₈O₄ Molecular Weight: 202.25 g/mol |
MDL:
MFCD00005146 CAS-Nummer: 2425-79-8 EINECS: 219-371-7 |