Methacrolein stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acrolein
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
133035-25ML 133035-5ML
SIAL133035-25MLEA 173 EUR
SIAL133035-25ML SIAL133035-5ML
Methacrolein stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Methacrolein
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
MDL: MFCD00006974
CAS-Nummer: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II