cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
136891-1KG 136891-2.5KG
SIAL136891-1KGEA 115 EUR
SIAL136891-1KG SIAL136891-2.5KG
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
MDL: MFCD00005916
CAS-Nummer: 935-79-5
EINECS: 213-308-7