1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
139009-100G
139009-25G
139009-500G
SIAL139009-100GEA
85.8
EUR
SIAL139009-100G
SIAL139009-25G
SIAL139009-500G
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen, Sigma-Aldrich®
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen
Formel:
C₉H₁₆N₂ Molecular Weight: 152,24 g/mol |
MDL:
MFCD00006930 CAS-Nummer: 6674-22-2 EINECS: 229-713-7 UN: 3267 ADR: 8,II |