1,4-Diacryloylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(prop-2-en-1-one)
14470-25G-F 14470-5G-F
SIAL14470-25G-FEA 1000 EUR
SIAL14470-25G-F SIAL14470-5G-F
1,4-Diacryloylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1,4-Diacryloylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 194.23 g/mol
MDL: MFCD00077661
CAS-Nummer: 6342-17-2