1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
149446-10G
149446-50G
SIAL149446-10GEA
56.7
EUR
SIAL149446-10G
SIAL149446-50G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin, Sigma-Aldrich®
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin
Formel:
C₉H₁₅N Molecular Weight: 137,22 g/mol |
MDL:
MFCD00003162 CAS-Nummer: 7148-07-4 EINECS: 230-463-6 UN: 1993 ADR: 3,I |