Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Imidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156361-100G 156361-500G
SIAL156361-100GEA 54.6 EUR
SIAL156361-100G SIAL156361-500G
Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Hydantoin
Formel: C₃H₄N₂O₂
Molecular Weight: 100,08 g/mol
MDL: MFCD00005259
CAS-Nummer: 461-72-3
EINECS: 207-313-3