1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
157902-25G 157902-500G
SIAL157902-25GEA 24.3 EUR
SIAL157902-25G SIAL157902-500G
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆Br₂N₂O₂
Molecular Weight: 285.92 g/mol
MDL: MFCD00003189
CAS-Nummer: 77-48-5
EINECS: 201-030-9