Acetamidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159158-100G 159158-500G
SIAL159158-100GEA 72.9 EUR
SIAL159158-100G SIAL159158-500G
Acetamidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Acetamidin Hydrochlorid
Formel: C₂H₇ClN₂
MDL: MFCD00013016
CAS-Nummer: 124-42-5
EINECS: 204-700-9