Methyl-4-nitrobenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 4-nitrobenzenesulphonate
160954-10G 160954-1G
SIAL160954-10GEA 454 EUR
SIAL160954-10G SIAL160954-1G
Methyl-4-nitrobenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-nitrobenzolsulfonat
Formel: C₇H₇NO₅S
Molecular Weight: 217.2 g/mol
MDL: MFCD00007344
CAS-Nummer: 6214-20-6
EINECS: 228-282-2