Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163511-100G 163511-1KG
SIAL163511-100GEA 26.3 EUR
SIAL163511-100G SIAL163511-1KG
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat
Formel: CH₃NaO₃S·2H₂O
MDL: MFCD00150598
CAS-Nummer: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4