Diethyl-3-oxoglutarat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
165123-250G
165123-50G
SIAL165123-250GEA
196
EUR
SIAL165123-250G
SIAL165123-50G
Diethyl-3-oxoglutarat, Sigma-Aldrich®
Diethyl-3-oxoglutarat
Formel:
C₉H₁₄O₅ Molecular Weight: 202,21 g/mol |
MDL:
MFCD00009200 CAS-Nummer: 105-50-0 EINECS: 203-302-2 |