Tetraethylenglycoldimethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
172405-1KG
172405-250G
SIAL172405-1KGEA
168
EUR
SIAL172405-1KG
SIAL172405-250G
Tetraethylenglycoldimethylether, Sigma-Aldrich®
Tetraethylenglycoldimethylether
Formel:
C₁₀H₂₂O₅ Molecular Weight: 222.28 g/mol |
MDL:
MFCD00008505 CAS-Nummer: 143-24-8 EINECS: 205-594-7 |