(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190357-25G 190357-5G
SIAL190357-25GEA 142 EUR
SIAL190357-25G SIAL190357-5G
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
MDL: MFCD00008062
CAS-Nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5