Ethylendiammoniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
195804-100G 195804-500G
SIAL195804-100GEA 31.8 EUR
SIAL195804-100G SIAL195804-500G
Ethylendiammoniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Ethylendiammoniumdichlorid
Formel: C₂H₁₀Cl₂N₂
MDL: MFCD00012524
CAS-Nummer: 333-18-6
EINECS: 206-369-6