Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Zirconocene dichloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196215-100G 196215-25G 196215-5G
SIAL196215-100GEA 250 EUR
SIAL196215-100G SIAL196215-25G SIAL196215-5G
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdichlorid
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
Molecular Weight: 292.32 g/mol
MDL: MFCD00003726
CAS-Nummer: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR