1,4-Butandioldiglycidylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Araldite RD-2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
220892-10G 220892-250G 220892-50G
SIAL220892-10GEA 103 EUR
SIAL220892-10G SIAL220892-250G SIAL220892-50G
1,4-Butandioldiglycidylether, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandioldiglycidylether
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202.25 g/mol
MDL: MFCD00005146
CAS-Nummer: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7