4-Nitrobenzylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
222801-25G 222801-5G
SIAL222801-25GEA 110 EUR
SIAL222801-25G SIAL222801-5G
4-Nitrobenzylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzylchlorformiat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,59 g/mol
MDL: MFCD00007375
CAS-Nummer: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6