Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumchlorhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
223670-1G 223670-25G 223670-5G
SIAL223670-1GEA 40.2 EUR
SIAL223670-1G SIAL223670-25G SIAL223670-5G
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumchlorhydrid, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumchlorhydrid
Formel: C₁₀H₁₁ClZr
MDL: MFCD02089401
CAS-Nummer: 37342-97-5
EINECS: 253-479-5
UN: 3131
ADR: 4.3,II