Natrium-3-nitrobenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225193-100G 225193-500G
SIAL225193-100GEA 51 EUR
SIAL225193-100G SIAL225193-500G
Natrium-3-nitrobenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-3-nitrobenzolsulfonat
Formel: C₆H₄NNaO₅S
MDL: MFCD00007490
CAS-Nummer: 127-68-4
EINECS: 204-857-3