1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
232807-1KG 232807-250G
SIAL232807-1KGEA 122 EUR
SIAL232807-1KG SIAL232807-250G
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 197.02 g/mol
MDL: MFCD00003190
CAS-Nummer: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
UN: 1479
ADR: 5.1 II