1,4-Butandioldimethacrylat ≥95% inhibiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetramethylene glycol dimethacrylate, TMA
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 200-300 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
234958-500G 234958-100G
SIAL234958-500GEA 157 EUR
SIAL234958-500G SIAL234958-100G
1,4-Butandioldimethacrylat ≥95% inhibiert, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandioldimethacrylat
Formel: C₁₂H₁₈O₄
Molecular Weight: 226,27 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (4 mmHg)) (Lit.)
Dichte: 1,023 g/mL (25 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008594
CAS-Nummer: 2082-81-7
EINECS: 218-218-1