L(+)-α-Phenylglycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237647-100G
237647-25G
SIAL237647-100GEA
79.8
EUR
SIAL237647-100G
SIAL237647-25G
L(+)-α-Phenylglycin, Sigma-Aldrich®
L(+)-α-Phenylglycin
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol |
MDL:
MFCD00064403 CAS-Nummer: 2935-35-5 EINECS: 220-909-8 |