Crotononitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252522-100ML
252522-500ML
252522-5ML
SIAL252522-100MLEA
214
EUR
SIAL252522-100ML
SIAL252522-500ML
SIAL252522-5ML
Crotononitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Crotononitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₄H₅N Molecular Weight: 67.09 g/mol |
CAS-Nummer:
4786-20-3 EINECS: 225-335-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...