Glyoxylsäure 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Oxoacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
260150-1KG-A
260150-250G-A
SIAL260150-1KG-AEA
109
EUR
SIAL260150-1KG-A
SIAL260150-250G-A
Glyoxylsäure 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glyoxylsäure
Formel:
C₂H₂O₃ Molecular Weight: 74,04 g/mol |
MDL:
MFCD00006958 CAS-Nummer: 298-12-4 EINECS: 206-058-5 UN: 3265 ADR: 8,III |