N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
261483-25G 261483-5G
SIAL261483-25GEA 259 EUR
SIAL261483-25G SIAL261483-5G
N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 133,19 g/mol
MDL: MFCD00008476
CAS-Nummer: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0