5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
262102-10G 262102-1G
SIAL262102-10GEA 497 EUR
SIAL262102-10G SIAL262102-1G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on, Sigma-Aldrich®
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98.1 g/mol
MDL: MFCD00010439
CAS-Nummer: 3393-45-1
UN: 3272
ADR: 3 III