Crotonaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Crotonaldehyd (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

262668-100ML 262668-1L 262668-5ML
SIAL262668-100MLEA 74.1 EUR
SIAL262668-100ML SIAL262668-1L SIAL262668-5ML
Crotonaldehyd, Sigma-Aldrich®
Crotonaldehyd
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
MDL: MFCD00007003
CAS-Nummer: 4170-30-3
EINECS: 224-030-0
UN: 1143
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR