2-Amino-2-thiazolin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
263729-250G 263729-5G
SIAL263729-250GEA 401 EUR
SIAL263729-250G SIAL263729-5G
2-Amino-2-thiazolin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-thiazolin Hydrochlorid
Formel: C₃H₆N₂S
Molecular Weight: 102,16 g/mol
MDL: MFCD00012709
CAS-Nummer: 3882-98-2
EINECS: 217-224-1