(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
282693-1G 282693-5G
SIAL282693-1GEA 27 EUR
SIAL282693-1G SIAL282693-5G
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
MDL: MFCD00064404
CAS-Nummer: 20989-17-7