Ethylphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289876-1G 289876-5G
SIAL289876-1GEA 61.4 EUR
SIAL289876-1G SIAL289876-5G
Ethylphosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Ethylphosphonic acid
Formel: C₂H₇O₃P
Molecular Weight: 110,05 g/mol
MDL: MFCD00002141
CAS-Nummer: 6779-09-5
EINECS: 229-839-2
UN: 3261
ADR: 8,II