Cysteaminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-MEA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
30078-100G 30078-25G
SIAL30078-100GEA 427 EUR
SIAL30078-100G SIAL30078-25G
Cysteaminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molecular Weight: 113,61 g/mol
MDL: MFCD00012904
CAS-Nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1