N-Methylpropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Methyl-1-propylamine
308137-1G
308137-5G
SIAL308137-1GEA
24.9
EUR
SIAL308137-1G
SIAL308137-5G
N-Methylpropylamin, Sigma-Aldrich®
N-Methylpropylamin
Formel:
C₄H₁₁N Molecular Weight: 73.14 g/mol |
MDL:
MFCD00009361 CAS-Nummer: 627-35-0 |