Kaliumfluorid auf Aluminiumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
316385-100G 316385-25G
SIAL316385-100GEA 237 EUR
SIAL316385-100G SIAL316385-25G
Kaliumfluorid auf Aluminiumoxid, Sigma-Aldrich®
Potassium fluoride
Formel: KF
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III