Triethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH
MQ200
317292-500ML 317292-25ML 317292-2L
SIAL317292-500MLEA 88.3 EUR
SIAL317292-500ML SIAL317292-25ML SIAL317292-2L
Triethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycolmonomethylether
Formel: C₇H₁₆O₄
Molecular Weight: 164.2 g/mol
MDL: MFCD00002875
CAS-Nummer: 112-35-6
EINECS: 203-962-1