N-Methylallylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Allylmethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
317748-1G 317748-5G
SIAL317748-1GEA 30.2 EUR
SIAL317748-1G SIAL317748-5G
N-Methylallylamin, Sigma-Aldrich®
N-Methylallylamin
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,12 g/mol
MDL: MFCD00008641
CAS-Nummer: 627-37-2
EINECS: 210-996-0