1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
338923-10G 338923-50G
SIAL338923-10GEA 157 EUR
SIAL338923-10G SIAL338923-50G
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylen
Formel: C₁₁H₁₄Si
MDL: MFCD00054860
CAS-Nummer: 2170-06-1