Indium(I)chlorid, wasserfrei ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
unter Argon abgefüllt
40033.02
40033.06
40033.14
40033.02EA
24.5
EUR
40033.02
40033.06
40033.14
Indium(I)chlorid, wasserfrei ≥99,995% (Metall-Basis)
Indium(I)chlorid
Purity: 99.995%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Formel:
InCl Molecular Weight: 150.27 g/mol Siedepunkt: 608 °C Schmelzpunkt: ∼225 °C Dichte: 4.19 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148875 CAS-Nummer: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 UN: 3260 ADR: 8 III |