Aminoguanidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aminoguanidine HCl, Aminoguanidine Hydrochloride, Guanylhydrazine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
396494-100G 396494-25G
SIAL396494-100GEA 157 EUR
SIAL396494-100G SIAL396494-25G
Aminoguanidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Aminoguanidin Hydrochlorid
Formel: CH₇ClN₄
Molecular Weight: 110,55 g/mol
MDL: MFCD00039074
CAS-Nummer: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7