Palladium 30% auf Aktivkohle verwendbar als Katalysator, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
407305-10G
407305-1G
SIAL407305-10GEA
1010
EUR
SIAL407305-10G
SIAL407305-1G
Palladium 30% auf Aktivkohle verwendbar als Katalysator, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel:
Pd Molecular Weight: 106.420 g/mol |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |