1,4-Butandioldiacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
411744-100ML 411744-25ML
SIAL411744-100MLEA 63.1 EUR
SIAL411744-100ML SIAL411744-25ML
1,4-Butandioldiacrylat stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandioldiacrylat
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198,22 g/mol
MDL: MFCD00014940
CAS-Nummer: 1070-70-8
EINECS: 213-979-6