Polyphosphorsäure(trimethylsilyl)ester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
414026-100ML 414026-25ML
SIAL414026-100MLEA 304 EUR
SIAL414026-100ML SIAL414026-25ML
Polyphosphorsäure(trimethylsilyl)ester, Sigma-Aldrich®
Polyphosphoric acid trimethylsilyl ester
Formel: H(PO₂(OSi(CH₃)₃))nOH
CAS-Nummer: 40623-46-9