3,9-Diethyl-3,6,9-triazaundecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1-(2-(Diethylamino)ethyl)-N2,N2-diethylethane-1,2-diamine
424072-25ML
424072-5ML
SIAL424072-25MLEA
334
EUR
SIAL424072-25ML
SIAL424072-5ML
3,9-Diethyl-3,6,9-triazaundecan, Sigma-Aldrich®
3,9-Diethyl-3,6,9-triazaundecan
Formel:
C₁₂H₂₉N₃ Molecular Weight: 215,38 g/mol |
MDL:
MFCD00039880 CAS-Nummer: 123-12-6 EINECS: 204-603-1 |