Diphenyliodoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
43088-25G
43088-5G
SIAL43088-25GEA
244
EUR
SIAL43088-25G
SIAL43088-5G
Diphenyliodoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium chloride
Formel:
C₁₂H₁₀ClI Molecular Weight: 316,57 g/mol |
MDL:
MFCD00011909 CAS-Nummer: 1483-72-3 EINECS: 216-049-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |