2,6-Dichlorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
456543-1G 456543-5G
SIAL456543-1GEA 25.1 EUR
SIAL456543-1G SIAL456543-5G
2,6-Dichlorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
MDL: MFCD00234147
CAS-Nummer: 5398-44-7