(2S)-2-Oxiranylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
474789-1G 474789-5G
SIAL474789-1GEA 27 EUR
SIAL474789-1G SIAL474789-5G
(2S)-2-Oxiranylmethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74.08 g/mol
MDL: MFCD00074874
CAS-Nummer: 60456-23-7