6-Brompicolinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
484652-1G
484652-5G
SIAL484652-1GEA
54.7
EUR
SIAL484652-1G
SIAL484652-5G
6-Brompicolinsäure, Sigma-Aldrich®
6-Brompicolinsäure
Formel:
C₆H₄BrNO₂ Molecular Weight: 202,01 g/mol |
MDL:
MFCD00093197 CAS-Nummer: 21190-87-4 |