Acryloylchlorid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
549797-500G 549797-5G
SIAL549797-500GEA 982 EUR
SIAL549797-500G SIAL549797-5G
Acryloylchlorid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acryloylchlorid
Formel: C₃H₃ClO
Molecular Weight: 90,51 g/mol
MDL: MFCD00000731
CAS-Nummer: 814-68-6
EINECS: 212-399-0
UN: 3383
ADR: 6.1,I