3-Fluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638757-10G
638757-1G
SIAL638757-10GEA
132
EUR
SIAL638757-10G
SIAL638757-1G
3-Fluorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
3-Fluorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141,1 g/mol |
MDL:
MFCD03789251 CAS-Nummer: 393-53-3 |